Learn More
Ansell™ Guantes pesados Yellow Neptune™ serie 70-225
Código de producto. 12656921 Tienda Ansell Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño:
7
8
10
Tamaño de la unidad:
12 pares
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño unitSize
12656921 8 12 pares
12636921 10 12 pares
12646921 7 12 pares
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 12656921 Proveedor Ansell™ N.º de proveedor 70225080
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Proporcionan una mayor sensibilidad y se ajustan con una mayor resistencia mecánica.
  • Fabricados con fibras cortas de paraamida y aramida Kevlar™ de alta tecnología
  • El revestimiento Neptune permite que las fibras de los guantes repelan los líquidos
  • Construcción de una sola pieza para evitar la irritación
  • Las fibras cortas proporcionan una comodidad adicional
  • La técnica de bucle de felpa mejora el aislamiento térmico
  • La pared gruesa ofrece un alto grado de absorción a impactos
  • Ambidiestro
  • Lavables y reutilizables
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material de la parte posterior Neptune™
Certificaciones/conformidad Normas de CATEGORÍA III EN 388: 254X, EN 407, ANSI
Material del manguito Neptune™
Coating Material Uncoated
Color Yellow
Cut Resistance Rating ANSI A2
Hand Specific
Latex Free Yes
Material Aramid Fiber
Tipo de producto Guantes de peso alto
Tamaño 8
Estilo de puño de los guantes Tejido
Material de revestimiento Fibras de aramida de Dupont™ Kevlar™
Revestimiento Fibras de aramida de Dupont™ Kevlar™
Cantidad 144 par
Resistente a Resistencia a los cortes muy alta