Learn More
Ansell™ Guantes de peso medio Yellow Neptune™ serie 70-215
Código de producto. p-8004580 Tienda Ansell Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño:
7
8
9
10
Tamaño de la unidad:
12 pares
Código de producto. Tamaño unitSize
12670972 8 12 pares
12680972 9 12 pares
12660972 7 12 pares
12650972 10 12 pares
4 options
Código de producto. 12670972
Marca: Ansell™ 70215080
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Ofrece una protección mecánica y una resistencia a los cortes superiores.
  • Guantes industriales
  • El guante de 100 % DuPont™ Kevlar™ protege de los cortes que pueden darse en aplicaciones sencillas.
  • Protección frente a bordes afilados de metales, cerámica, vidrio y otros materiales
  • El diseño reversible permite llevar el guante en cualquier mano, lo que reduce los costes de repuesto
  • Ofrece una muy alta resistencia a los cortes en relación con el peso
  • El uso de la técnica de bucle de felpa mejora el aislamiento térmico
  • El guante de pared más gruesa ofrece una alta amortiguación de golpes sin perder destreza
  • El revestimiento Neptune™ sobre las fibras del guante repele los líquidos, por lo que evita que los hilos de fibra de aramida Kevlar™ sufran daños y prolonga la vida útil del guante
  • El ribete de pulgar reforzado aumenta la resistencia a la abrasión además de añadir durabilidad al guante
  • Los guantes ambidiestros son completamente lavables y se pueden volver a utilizar muchas veces
Aplicaciones:
  • Montaje de chasis, corte de cuerpos
  • Inspección (recogida, comprobación y marcado)
  • Metalurgia y operaciones de montaje
  • Enganche de piezas estructurales y partes del cuerpo
  • Retoques
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material de la parte posterior Neptune™
Certificaciones/conformidad Normas de CATEGORÍA III EN 388: 144X, EN 407, ANSI
Material del manguito Neptune™
Coating Material Uncoated
Color Yellow
Cut Resistance Rating ANSI A2
Hand Specific
Latex Free Yes
Material Aramid Fiber
Tipo de producto Guantes de peso alto
Tamaño 8
Estilo de puño de los guantes Tejido
Material de revestimiento Fibras de aramida de Dupont™ Kevlar™
Revestimiento Fibras de aramida de Dupont™ Kevlar™
Cantidad 144 par
Resistente a Resistencia a los cortes muy alta