Descripción
- Alta resistencia a los cortes con un refuerzo de fibras de aramida Kevlar™
- El revestimiento Neptune permite que las fibras de los guantes repelan los líquidos
- El pulgar reforzado soldado aumenta la resistencia a la abrasión
- Ambidiestros
- Lavables y reutilizables
- Puños elásticos
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | EN 420:2003 + A1:2009, EN 388:2003 y EN 407:2004 |
| Clasificación | Normas de CATEGORÍA III EN 388: 134X, EN 407, ANSI |
| Descripción | Tejido elástico |
| Coating Material | Uncoated |
| Color | Amarillo |
| Cut Resistance Rating | Resistencia a los cortes muy alta |
| Hand | Specific |
| Latex Free | No |
| Material | Aramid Fiber |
| Tipo de producto | Guantes de protección mecánica |
| Mostrar más |