Learn More
Ansell™ Guantes de peso ligero Yellow Neptune™ serie 70-205
Código de producto. 12610972 Tienda Ansell Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño:
7
8
9
10
Tamaño de la unidad:
12 pares
Código de producto. Tamaño unitSize
12610972 8 12 pares
12690962 10 12 pares
12600972 7 12 pares
12620972 9 12 pares
4 options
Código de producto. 12610972
Marca: Ansell™ 70205080
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Diseñados para proporcionar resistencia mecánica en la manipulación de baja a alta resistencia y las aplicaciones de producción. Los guantes tejidos industriales de Dupont™ Kevlar™ aramid fiber™ Neptune™ ofrecen una mayor comodidad y destreza.
  • Alta resistencia a los cortes con un refuerzo de fibras de aramida Kevlar™
  • El revestimiento Neptune permite que las fibras de los guantes repelan los líquidos
  • El pulgar reforzado soldado aumenta la resistencia a la abrasión
  • Ambidiestros
  • Lavables y reutilizables
  • Puños elásticos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad EN 420:2003 + A1:2009, EN 388:2003 y EN 407:2004
Clasificación Normas de CATEGORÍA III EN 388: 134X, EN 407, ANSI
Descripción Tejido elástico
Coating Material Neptune™
Color Amarillo
Cut Resistance Rating Resistencia a los cortes muy alta
Hand Specific
Latex Free No
Material Fibra de aramida de Dupont™ Kevlar™
Tipo de producto Guantes de protección mecánica
Tamaño 8
Grosor (imperial) 13 gauge
Estilo de puño de los guantes Tejido
Material de revestimiento Fibras de aramida de Dupont™ Kevlar™
Tipo de empaquetado 12 pares por bolsa, 12 bolsas por caja
Cantidad 144 par
Serie 70-205
Longitud (métrico) 220 a 280 mm