missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

7-Hidroxiflavanona, 99 %, Thermo Scientific Chemicals

Código de producto. p-7027730
Click to view available options
Cantidad:
0.25 g
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
0.25 g
1 g
5 g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 11496396

Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B24720.01

Solicitar formato a granel o personalizado

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

CAS: 6515-36-2 | C15H12O3 | 240.258 g/mol

Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 6515-36-2
Fórmula molecular C15H12O3
Peso molecular (g/mol) 240.258
Número MDL MFCD00017487
Clave InChI SWAJPHCXKPCPQZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 7-hydroxyflavanone, 7-hydroxy-2-phenylchroman-4-one, chembl97542, 7-hydroxy-2-phenyl-4-chromanone, 7-hydroxy-2-phenyl-2,3-dihydro-4h-chromen-4-one, 2,3-dihydro-7-hydroxy-2-phenyl-4h-1-benzopyran-4-one, 4h-1-benzopyran-4-one, 2,3-dihydro-7-hydroxy-2-phenyl, 7-hydroxy-flavanone, d05zpo
PubChem CID 1890
ChEBI CHEBI:34483
Nombre IUPAC 7-hidroxi-2-fenil-2,3-dihidrocromen-4-ona
SMILES C1C(OC2=C(C1=O)C=CC(=C2)O)C3=CC=CC=C3

Especificaciones

Nombre del producto químico o material 7-Hydroxyflavanone
Punto de fusión 187°C to 189°C
Cantidad 0.25 g
Beilstein 87355
Formula Weight (peso de la fórmula) 240.25
Porcentaje de pureza 99%

RUO – Research Use Only

Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado