Learn More
7-Hidrocumarina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10316950 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10316950 100 g Frasco de plástico 100 g
10646312 25 g Frasco de plástico 25 g
2 missing translation for 'options'
Código de producto. 10316950
Marca: Thermo Scientific Acros 121111000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 93-35-6 | C9H6O3 | 162.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 93-35-6
Fórmula molecular C9H6O3
Peso molecular (g/mol) 162.14
Número MDL MFCD00006878
Clave InChI ORHBXUUXSCNDEV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 7-hydroxycoumarin, umbelliferone, 7-hydroxy-2h-chromen-2-one, hydrangin, skimmetin, 7-hydroxycoumarine, 7-oxycoumarin, hydrangine, skimmetine, umbelliferon
PubChem CID 5281426
ChEBI CHEBI:27510
SMILES OC1=CC=C2C=CC(=O)OC2=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 7-Hydroxycoumarin
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 228°C to 234°C
Color Beige amarronado a blanco
Pérdida por secado 0.5% max. (105°C, 3 hrs)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de plástico
Cantidad 100 g
Beilstein 18, V,1, 386
Índice Merck 15, 10032
Información de solubilidad Solubility in water: 1g/100mL (100 c). Other solubilities: freely soluble in acetic acid and dilute alkalies,freely soluble in alcohol and chloroform,sparingly soluble in ether
Nombre IUPAC 7-hidroxi-2H-cromen-2-ona
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.14
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo y aglomerado