Learn More
Alfa Aesar™ 7-Hexadecyn-1-ol, 95%
Código de producto. 11439627
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
11439627 1 g 1 g
11449627 5 g 5 g
2 options
Código de producto. 11439627
Marca: Alfa Aesar™ B22113.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Applications
7-Hexadecyn-1-ol is used in the preparation of 15-hexadecynoic acid. It acts as a reagent for pharmaceutical research and in chemical synthesis.
Notes
Incompatible with strong oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 822-21-9
Fórmula molecular C16H30O
Peso molecular (g/mol) 238.415
Número MDL MFCD00041709
Clave InChI UFLJPANUONDNPT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 7-hexadecyn-1-ol, 7-hexadecyne-1-ol, 7-hexadecyn-1-ol,
PubChem CID 549047
Nombre IUPAC hexadec-7-yn-1-ol
SMILES CCCCCCCCC#CCCCCCCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 7-Hexadecyn-1-ol
Fórmula lineal CH3(CH2)7C≡C(CH2)6OH
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 238.41
Porcentaje de pureza 95%