Learn More
7-Fluoro-6-nitro-2H-1,4-benzoxazina-3(4H)-ona, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15447588
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15447588 1 g 1 g
15416266 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15447588 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H61092.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
Se utiliza en medicina.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Estable a temperatura ambiente en recipientes cerrados en condiciones normales de almacenamiento y manipulación.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 103361-67-7
Fórmula molecular C8H5FN2O4
Peso molecular (g/mol) 212.136
Número MDL MFCD22056242
Clave InChI MNUBUFBVOBPANC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2h-1,4-benzoxazin-3 4h-one, 7-fluoro-6-nitro, 7-fluoro-6-nitro-2h-1,4-benzoxazin-3 4h-one, 7-fluoro-6-nitro-2,4-dihydro-1,4-benzoxazin-3-one, acmc-20m67v, 7-fluoro-6-nitro-4h-benzo 1,4 oxazin-3-one, 2h-1,4-benzoxazin-3 4h-one,7-fluoro-6-nitro, 7-fluoro-3,4-dihydro-3-oxo-6-nitro-2h-1,4-benzoxazine
PubChem CID 13731297
Nombre IUPAC 7-fluoro-6-nitro-4H-1,4-benzoxazina-3-ona
SMILES C1C(=O)NC2=CC(=C(C=C2O1)F)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 7-Fluoro-6-nitro-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 212.14
Porcentaje de pureza 97%