Learn More
7-Fluoro-6-nitro-2H-1,4-benzoxazina-3(4H)-ona, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15416266
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
15416266 250 mg 250 miligramos
15447588 1 g 1 g
2 options
Código de producto. 15416266
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H61092.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
Se utiliza en medicina.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Estable a temperatura ambiente en recipientes cerrados en condiciones normales de almacenamiento y manipulación.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 103361-67-7
Fórmula molecular C8H5FN2O4
Peso molecular (g/mol) 212.136
Número MDL MFCD22056242
Clave InChI MNUBUFBVOBPANC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2h-1,4-benzoxazin-3 4h-one, 7-fluoro-6-nitro, 7-fluoro-6-nitro-2h-1,4-benzoxazin-3 4h-one, 7-fluoro-6-nitro-2,4-dihydro-1,4-benzoxazin-3-one, acmc-20m67v, 7-fluoro-6-nitro-4h-benzo 1,4 oxazin-3-one, 2h-1,4-benzoxazin-3 4h-one,7-fluoro-6-nitro, 7-fluoro-3,4-dihydro-3-oxo-6-nitro-2h-1,4-benzoxazine
PubChem CID 13731297
Nombre IUPAC 7-fluoro-6-nitro-4H-1,4-benzoxazina-3-ona
SMILES C1C(=O)NC2=CC(=C(C=C2O1)F)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 7-Fluoro-6-nitro-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one
Cantidad 250 mg
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 212.14
Porcentaje de pureza 97%