missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
7-epi-Taxol, MedChemExpress
Descripción
7-epi-Taxol is an active metabolite of taxol, with activity comparable to that of taxol against cell replication, promoting microtubule bundle formation and against microtubule depolymerization.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 7-epi-Taxol |
| CAS | 105454-04-4 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C47H51NO14 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 7-epi-Paclitaxel |
| Información de solubilidad | DMSO : 100 mg/mL (117.11 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O[C@@H]1C[C@]2([H])[C@](CO2)(OC(C)=O)[C@]3([H])[C@]1(C)C([C@H](OC(C)=O)C4=C(C)[C@@H](OC([C@@H]([C@H](C5=CC=CC=C5)NC(C6=CC=CC=C6)=O)O)=O)C[C@]([C@H]3OC(C7=CC=CC=C7)=O)(O)C4(C)C)=O |
| Peso molecular (g/mol) | 853.91 |
| Mostrar más |
Research purposes only
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?