Learn More
7-Bomoisatina,97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11384806
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Cantidad:
1 g
10 g
Förpackningsstorlek:
1 g
10 g
Produktkod. Cantidad unitSize
11384806 10 g 10 g
11394806 1 g 1 g
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11384806
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H32843.09
Solicitar formato a granel o personalizado
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
CAS: 20780-74-9 | C8H4BrNO2 | 226.029 g/mol
7-bromoisatin was treated with excess PhMgBr to afford tertiary alcohol 9 in 96 % yield. Isatin oxime triflates undergo a facile fragmentation which is promoted by DBU, to form anthranilonitriles after hydrolytic work-up.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 7-bromoisatina se trató con exceso de PhMgBr para producir el alcohol terciario 9 con un 96 % de rendimiento. Los triflatos de oxima de isatina se someten a una fragmentación facil que se facilita mediante DBU para formar antranilonitrilos después del trabajo hidrolítico.
Solubilidad
Ligeramente soluble.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 20780-74-9
Fórmula molecular C8H4BrNO2
Peso molecular (g/mol) 226.029
Número MDL MFCD00774354
Clave InChI OCVKSIWBTJCXPV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 7-bromoisatin, 7-bromoindoline-2,3-dione, 7-bromo-2,3-dioxoindoline, 1h-indole-2,3-dione, 7-bromo, 7-bromoindole-2,3-dione, 7-bromo-2,3-dihydro-1h-indole-2,3-dione, 7-bromoindole-1h-2,3-dione, 7-bromo-2,3-indolinedione, 7-bromo isatin, 7-bromo-isatin
PubChem CID 2302353
Nombre IUPAC 7-bromo-1H-indol-2,3-diona
SMILES C1=CC2=C(C(=C1)Br)NC(=O)C2=O
Specifikationer
Nombre del producto químico o material 7-Bromoisatin
Punto de fusión 195°C to 199°C
Cantidad 10 g
Información de solubilidad Slightly soluble.
Formula Weight (peso de la fórmula) 226.03
Porcentaje de pureza 97%
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.