Learn More
7-Bromo-1-hepteno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15441189
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15441189 25 g 25 g
15431189 5 g 5 g
15451189 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15441189 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H64127.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 4117-09-3 | C7H13Br | 177.09 g/mol
It is used in synthetic chemistry as an alkylating agent. Also used as a reagent in the synthesis of (R)-(+)-Lasiodiplodin, a macrolide that exhibits potent antileukemic activity against human tumors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza en química sintética como agente alquilante. También se usa como reactivo en la síntesis de (R)-(+)-llasiodiplodin, un macrólido que exhibe una potente actividad antileucémica contra tumores en humanos.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco en un recipiente cerrado herméticamente. Garantice una ventilación adecuada. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4117-09-3
Fórmula molecular C7H13Br
Peso molecular (g/mol) 177.09
Número MDL MFCD01631137
Clave InChI GNYDYUQVALBGGZ-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC 7-bromohept-1-eno
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 7-Bromo-1-heptene
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.162 g/mL
Punto de ebullición 27°C (1 mmHg)
Temperatura de inflamación 58°C (136°F)
Fórmula lineal Br(CH2)5CH=CH2
Índice de refracción 1.466
Cantidad 25 g
Número UN UN1993
Beilstein 1740861
Sinónimo 7-bromo-1-heptene, 1-heptene, 7-bromo, bromo-7 heptene-1, 7-bromo-heptene, 7-bromo-l-heptene, 1-bromo-6-heptene, acmc-2097en, ksc235k6r
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
SMILES C=CCCCCCBr
PubChem CID 524450
Formula Weight (peso de la fórmula) 177.08
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 7-Bromo-1-heptene
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: 7-Bromo-1-heptene