Learn More
7-Bromo-1,2,3,4-tetrahidrociclopent[b]indol, 99 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11410080
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11410080 250 mg 250 miligramos
11420080 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11410080 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H50592.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 164736-47-4
Fórmula molecular C11H10BrN
Peso molecular (g/mol) 236.112
Número MDL MFCD00239009
Clave InChI XKDWSCYYHKJAGK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 7-bromo-1,2,3,4-tetrahydrocyclopenta b indole, 7-bromo-1,2,3,4-tetrahydrocyclopent b indole, 7-bromo-1h,2h,3h,4h-cyclopenta b indole, cyclopent b indole, 7-bromo-1,2,3,4-tetrahydro, 7-bromo-1,2,3-trihydrocyclopenta 1,2-b indole, bio6e6, acmc-20a4tv
PubChem CID 700805
Nombre IUPAC 7-bromo-1,2,3,4-tetrahidrociclopenta[b]indol
SMILES C1CC2=C(C1)NC3=C2C=C(C=C3)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 7-Bromo-1,2,3,4-tetrahydrocyclopent[b]indole
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 236.11
Porcentaje de pureza 99%