missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

7-Boc-2-oxa-7-azaspiro[3,5]nonano, 95 %, Thermo Scientific™

Código de producto. p-7038235
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
500 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
15473688 250 mg 250 miligramos
15483688 500 mg 500 miligramos
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15473688

Proveedor: Thermo Scientific Alfa Aesar H57148.MD

Solicitar formato a granel o personalizado

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.

Aplicaciones
Se utiliza como intermedio farmacéutico activo.

Notas
Almacenar alejado de agentes oxidantes. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 240401-27-8
Fórmula molecular C12H21NO3
Peso molecular (g/mol) 227.304
Número MDL MFCD11035887
Clave InChI YVHPBSHIEPPQDC-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 21955210
Nombre IUPAC 2-oxa-7-azaspiro[3,5]nonano-7-carboxilato de terc-butil
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCC2(CC1)COC2

Especificaciones

Nombre del producto químico o material 7-Boc-2-oxa-7-azaspiro[3.5]nonane
Cantidad 250 mg
Sinónimo tert-butyl 2-oxa-7-azaspiro 3.5 nonane-7-carboxylate, 2-oxa-7-azaspiro 3.5 nonane-7-carboxylic acid tert-butyl ester, 2-oxa-7-azaspiro 3.5 nonane-7-carboxylic acid, 1,1-dimethylethyl ester, 7-boc-2-oxa-7-azaspiro 3.5 nonane, 1,1-dimethylethyl 2-oxa-7-azaspiro 3,5 nonane-7-carboxylate, pubchem19289, tert-butyl2-oxa-7-azaspiro 3.5 nonane-7-carboxylate, 2-oxa-7-azaspiro 3.5 nonane-7-carboxylicacid, 1,1, 1,1-dimethylethyl 2-oxa-7-azaspiro 3.5 nonane-7-carboxylate
Formula Weight (peso de la fórmula) 227.3
Porcentaje de pureza 95%
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.