Learn More
7-Acetil-3,4-dihidro-1,5-benzodioxepina, 96 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11421720
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
11421720 1 g 1 g
11431720 10 g 10 g
2 options
Código de producto. 11421720
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H27040.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 22776-09-6
Fórmula molecular C11H12O3
Peso molecular (g/mol) 192.214
Número MDL MFCD00114700
Clave InChI VGRSZNPWUZDPCH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-3,4-dihydro-2h-1,5-benzodioxepin-7-yl ethan-1-one, 1-3,4-dihydro-2h-1,5-benzodioxepin-7-yl ethanone, 1-3,4-dihydro-2h-benzo b 1,4 dioxepin-7-yl ethanone, 1-3,4-dihydro-2h-benzo b 1,4-dioxepin-7-yl ethanone, 7-acetyl-2h,3h,4h-benzo b 1,4-dioxepin, zlchem 1110, acmc-20apc2, 3,4-trimethylenedioxyacetophenone, 7-acetyl-3,4-dihydro-1,5-benzodioxepin, 7-acetyl-3,4-dihydro-2h-1,5-benzodioxepin
PubChem CID 2775272
Nombre IUPAC 1-(3,4-dihidro-2H-1,5-benzodioxepin-7-il)etanona
SMILES CC(=O)C1=CC2=C(C=C1)OCCCO2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 7-Acetyl-3,4-dihydro-1,5-benzodioxepin
Punto de ebullición 120°C (0.5 mmHg)
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 192.21
Porcentaje de pureza 96%