missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ácido 7,8-cicloro-4-oxo-1,4-dihidroquinolina-3-carboxílico

Código de producto. 15420437
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15420437

Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar J65324.#0

Solicitar formato a granel o personalizado

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Nombre del producto químico o material 7,8-Dichloro-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylic acid
CAS 300675-28-9
Fórmula molecular C10H5Cl2NO3
Número MDL MFCD01911608
Cantidad 5 mg
Sinónimo 7,8-dichloro-4-hydroxyquinoline-3-carboxylic acid, 7,8-dichloro-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylic acid, 7,8-dichloro-4-oxo-1,4-dihydro-quinoline-3-carboxylic acid, 7,8-dichloro-1,4-dihydro-4-oxo-3-quinolinecarboxylic acid, d0v5hg, 7,8-dichloroquinoline-4-one-3-carboxylic acid, 7,8-dichloro-4-oxohydroquinoline-3-carboxylic acid
Clave InChI HVXHDYSWCHQWBD-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=C(C2=C1C(=O)C(=CN2)C(=O)O)Cl)Cl
Nombre IUPAC ácido 7,8-dicloro-4-oxo-1H-quinolina-3-carboxílico
Peso molecular (g/mol) 258.054
PubChem CID 693139
Formula Weight (peso de la fórmula) 258.06
Forma física Sólido cristalino
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado