missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

7,4'-Di-O-methylapigenin, MedChemExpress

Código de producto. 16481678
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2 mg
5 mg
Tamaño de la unidad:
2 miligramos
5 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16481678 5 mg 5 miligramos
16490386 2 mg 2 miligramos
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16481678

Proveedor: Medchem Express HYN2144

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress The compound 7,4'-Di-O-methylapigenin may be partly responsible for the reported antifungal activity of C.

The compound 7,4'-Di-O-methylapigenin may be partly responsible for the reported antifungal activity of C.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material 7,4'-Di-O-methylapigenin
Forma física Solid
CAS 5128-44-9
Color Yellow
Cantidad 5 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C17H14O5
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation
Sinónimo 4',7-Dimethoxy-5-Hydroxyflavone
Información de solubilidad DMSO : 5 mg/mL (16.76 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming) (insoluble)
SMILES O=C1C=C(C2=CC=C(OC)C=C2)OC3=CC(OC)=CC(O)=C13
Peso molecular (g/mol) 298.29
Formula Weight (peso de la fórmula) 298.29
Porcentaje de pureza 99.09%
Grado Research
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.