missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

6H05 (TFA), MedChemExpress

Código de producto. 16467867
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16467867 5 mg 5 miligramos
16435148 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16467867 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY12408A

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress 6H05 TFA is a selective, and allosteric inhibitor of oncogenic mutant K-Ras(G12C).

6H05 TFA is a selective, and allosteric inhibitor of oncogenic mutant K-Ras(G12C).

Especificaciones

Nombre del producto químico o material 6H05 (TFA)
CAS 2061344-88-3
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H31ClF3N3O4S3
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 51 mg/mL (86.42 mM)
SMILES O=C(C1CCN(C(CSC2=CC=C(Cl)C=C2)=O)CC1)NCCSSCCN(C)C.O=C(O)C(F)(F)F
Peso molecular (g/mol) 590.14
Formula Weight (peso de la fórmula) 590.14
Porcentaje de pureza 99.55%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.