missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

666-15, MedChemExpress

Código de producto. 16465997
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16465997 5 mg 5 miligramos
16492696 25 mg 25 miligramos
16479816 50 mg 50 miligramos
16443278 10 mg 10 miligramos
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16465997

Marca: Medchem Express HY101120

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress 666-15 is a potent and selective CREB inhibitor with an IC50 of 81 nM. 666-15 suppresses tumor growth in a breast cancer xenograft model.

666-15 is a potent and selective CREB inhibitor with an IC50 of 81 nM. 666-15 suppresses tumor growth in a breast cancer xenograft model.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material 666-15
CAS 1433286-70-4
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C33H31Cl2N3O5
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : 125 mg/mL (201.44 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES O=C(NC1=CC=C(Cl)C=C1O)C2=CC3=CC=CC=C3C=C2OCCNC(C4=C(OCCCN)C=C(C=CC=C5)C5=C4)=O.Cl
Peso molecular (g/mol) 620.52
Formula Weight (peso de la fórmula) 620.52
Porcentaje de pureza 99.16%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.