Especificaciones
| Tipo de producto | Soporte telescópico |
| Diámetro (métrico) | 48 mm |
| Altura (métrico) | 1200 mm |
| Longitud (métrico) | 530 mm |
| Anchura (métrico) | 460 mm |
| Para utilizar con (equipo) | Elemento de dispersión T 65 |
| Cantidad de embalaje | 1 unidad |