Learn More
Tenak™ Divisores de cajas de crioconservación de 65 mm
Tienda TENAK Productos
Click to view available options
Admite:
Viales con diámetro exterior de 12 mm
Viales con diámetro exterior de 13 mm
Viales con diámetro exterior de 13,75 mm
Viales con diámetro exterior de 15 mm
Viales con diámetro exterior de 21 mm
Viales con diámetro exterior de 24 mm
Viales con diámetro exterior de 31 mm
Viales con diámetro exterior de 31,75 mm
Viales con diámetro exterior de 41 mm
Viales con diámetro exterior de 42,50 mm
Conjunto de tubos:
cubetas 10 x 10
cubetas 3 x 3
cubetas 4 x 4
cubetas 5 x 5
cubetas 6 x 6
cubetas 8 x 8
cubetas 9 x 9
Tamaño de la unidad:
36 PCS
paquete de 36
Descripción
- Para cajas de crioconservación de cartón
- Admite viales criogénicos
- Divisor de estilo cuadrícula
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Divisor de rejilla |
| Para utilizar con (equipo) | Cajas criogénicas de 100 y 130 mm de altura |
| Admite | Viales con diámetro exterior de 31,75 mm |
| Conjunto de tubos | cubetas 4 x 4 |
| Altura (métrico) | 65 mm |