Learn More
Tenak™ Divisores de cajas de crioconservación de 65 mm
Código de producto. 15220454 Tienda TENAK Productos
Change view
Click to view available options
Admite:
Viales con diámetro exterior de 12 mm
Viales con diámetro exterior de 13 mm
Viales con diámetro exterior de 13,75 mm
Viales con diámetro exterior de 15 mm
Viales con diámetro exterior de 21 mm
Viales con diámetro exterior de 24 mm
Viales con diámetro exterior de 31 mm
Viales con diámetro exterior de 31,75 mm
Viales con diámetro exterior de 41 mm
Viales con diámetro exterior de 42,50 mm
Conjunto de tubos:
cubetas 10 x 10
cubetas 3 x 3
cubetas 4 x 4
cubetas 5 x 5
cubetas 6 x 6
cubetas 8 x 8
cubetas 9 x 9
Tamaño de la unidad:
36 PCS
paquete de 36
Código de producto. Admite Conjunto de tubos unitSize
15220454 Viales con diámetro exterior de 13 mm cubetas 9 x 9 36 PCS
15240554 Viales con diámetro exterior de 31 mm cubetas 4 x 4 paquete de 36
15230554 Viales con diámetro exterior de 41 mm cubetas 3 x 3 paquete de 36
15250554 Viales con diámetro exterior de 24 mm cubetas 5 x 5 paquete de 36
15250634 Viales con diámetro exterior de 21 mm cubetas 6 x 6 paquete de 36
15270634 Viales con diámetro exterior de 31,75 mm cubetas 4 x 4 paquete de 36
15280634 Viales con diámetro exterior de 42,50 mm cubetas 3 x 3 paquete de 36
15210454 Viales con diámetro exterior de 15 mm cubetas 8 x 8 paquete de 36
15230454 Viales con diámetro exterior de 12 mm cubetas 10 x 10 paquete de 36
15280444 Viales con diámetro exterior de 13,75 mm cubetas 9 x 9 paquete de 36
10 options
Código de producto. 15220454
Marca: Tenak™ TE22144
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Divisores para cajas de crioconservación de 100 y 130 mm de altura.
  • Para cajas de crioconservación de cartón
  • Admite viales criogénicos
  • Divisor de estilo cuadrícula
Especificaciones
Tipo Divisor de rejilla
Para utilizar con (equipo) Cajas criogénicas de 100 y 130 mm de altura
Admite Viales con diámetro exterior de 13 mm
Conjunto de tubos cubetas 9 x 9
Altura (métrico) 65 mm