Learn More
Brady™ Cartuchos de impresora de transferencia térmica Serie 6400
Descripción
La impresora Brady™ BBP11 es una impresora de escritorio pequeña y compacta que ofrece una alta calidad de impresión por transferencia térmica a bajo coste. La impresora ofrece un alto rendimiento con una salida duradera y fiable, con una velocidad de impresión de hasta 127 mm (5 pulgadas) por segundo. Es fácil de usar y ofrece una carga rápida de cintas y medios. El puerto Ethernet interno estándar permite una sencilla integración en cualquier aplicación.
- Pequeña y compacta de solo 101,6 mm (4 pulgadas) de ancho
- Resolución de impresión de 300 ppp
- Ofrece una gran variedad de materiales imprimibles
- Fiable y duradera
- Cuenta con muchas funciones incorporadas de serie, como Ethernet (red), interfaz de comunicación triple y construcción de doble pared. Impresora de transferencia térmica con nivel de entrada ideal para etiquetas para portaobjetos, tejidos y sangre en hospitales, laboratorios sanitarios y clínicos.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Cinta de impresión de transferencia térmica |
| Color | Negro |
| Para utilizar con (equipo) | Impresora BBP™11™ |
| Longitud (métrico) | 70 m |
| Anchura (métrico) | 110 mm |
| Diámetro (métrico) | 12,7 mm de diámetro interior |
| Dimensiones (L x An) | 70 m x 110 mm |
| Descripción | Cinta negra para impresora de transferencia térmica Serie 6400 |
| Caras imprimibles | Lado de tinta fuera |
| Cantidad | 1 unidad |
| Mostrar más |