Learn More
YSI™ Cable y sonda 626250 ProODO
Código de producto. 11988118
Click to view available options
Longitud del cable (métrico):
1 m
10 m
4 m
50 m
Longitud del cable (imperial):
3 pies
13 pies
32 pies
164 pies
Incluye:
Tapón de detección
Tapón de detección y kit de gestión de cables
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 11988118
Marca: YSI™ 62625050
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Almacenan datos de calibración dentro del sensor, lo que permite colocar las sondas en cualquier instrumento ProODO sin necesidad de volver a calibrar
Para su uso exclusivo con medidores portátiles ProODO
  • Los conjuntos incluyen un sensor DO óptico ProODO y tapón de detección
  • Los conjuntos de cables de más de un metro también incluyen un kit de gestión de cables
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Exactitud ± 1 % mg/l
Longitud del cable (imperial) 164 pies
Longitud del cable (métrico) 50 m
Intervalo de temperatura (métrico) De 10 °C a 40 °C
Certificaciones/conformidad RoHS, CE, WEEE, IP65
Incluye Tapón de detección y kit de gestión de cables
Resolución de temperatura 0,1 °C
Garantía 2 años
Para utilizar con (equipo) Medidor de temperatura/DO
Tipo de sonda ProODO
Para utilizar con (aplicación) Almacenan datos de calibración dentro del sensor