Learn More
YSI™ Cable y sonda 626250 ProODO
Click to view available options
Longitud del cable (métrico):
1 m
10 m
4 m
50 m
Longitud del cable (imperial):
3 pies
13 pies
32 pies
164 pies
Incluye:
Tapón de detección
Tapón de detección y kit de gestión de cables
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Para su uso exclusivo con medidores portátiles ProODO
- Los conjuntos incluyen un sensor DO óptico ProODO y tapón de detección
- Los conjuntos de cables de más de un metro también incluyen un kit de gestión de cables
Especificaciones
Especificaciones
| Exactitud | ± 1 % mg/l |
| Longitud del cable (imperial) | 13 pies |
| Longitud del cable (métrico) | 4 m |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De 10 °C a 40 °C |
| Certificaciones/conformidad | RoHS, CE, WEEE, IP65 |
| Incluye | Tapón de detección y kit de gestión de cables |
| Resolución de temperatura | 0,1 °C |
| Garantía | 2 años |
| Para utilizar con (equipo) | Medidor de temperatura/DO |
| Tipo de sonda | ProODO |
| Mostrar más |