Learn More
YSI™ Cable OD de la serie 60520 Pro
Descripción
El sensor fácilmente sustituible por el usuario permite usar repuestos rápidos de sensor, si es necesario.No es necesario el uso de herramientas.Un año de garantía.Mida el pH de forma rápida y sencilla con el sensor 1001.El sensor de pH 605101 se puede utilizar con el instrumento multiparamétrico portátil YSI Professional Plus.Requiere conjunto de cable/sonda.El artículo se envasa con calor en los meses de invierno.El envío debe realizarse con un transportista al día siguiente o en 2 días durante esa información de tiempo.
Los cables de más de 1 metro también se suministran con el kit de gestión de cables 603062.
Información de órdenes
Cables do NOT come with the sensor
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | CONJUNTO DE CABLES |
| Para utilizar con (aplicación) | Mida la temperatura y el OD |
| Longitud del cable (imperial) | 13 ft |
| Longitud del cable (métrico) | 4 m |
| Garantía | 2 años |
| Para utilizar con (equipo) | Instrumento Professional Plus o Pro20 |