Learn More
Consort Analizador portátil multiparamétrico 6010
Código de producto. 12117810
Change view
Click to view available options
Tipo de producto:
Analizador portátil
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo de producto unitSize
12117810 Analizador portátil cada uno
1 options
Código de producto. 12117810
Marca: Consort C6010
Adecuado como dispositivo de sobremesa y como dispositivo portátil. El analizador portátil multiparamétrico Consort 6010 es un medidor de un solo canal compatible con una serie de electrodos que incluye un sistema de menú fácil de usar y un sistema de ayuda integrado para guiar a los usuarios en la configuración y el uso.
Medidor disponible por separado o con kit de pH (electrodo de pH/ATC SP20T, 2 tampones de 50 ml (pH 4 y 7), electrolito de 50 ml (3 M de KCl) y maletín de transporte).
  • Portátil y sobremesa combinados en un solo instrumento
  • Parámetros: pH, mV, conductividad, resistividad, salinidad, TDS, oxígeno disuelto, temperatura
  • Los conectores BNC chapados en oro resisten la corrosión para garantizar una larga vida útil, incluso en entornos hostiles
  • Los tampones de pH preprogramados y estándares EC además se suman a los tampones de pH 5 y estándares EC 3
  • Las tablas de calibración personalizadas proporcionan información completa sobre la relación entre el tampón y la temperatura estándar (añadir a través del menú o desde el PC)
  • El indicador de estabilidad garantiza la visualización cuando la medición se ha estabilizado
  • El algoritmo de estabilidad garantiza lecturas estables con capacidad para detectar rápidamente cambios
  • La función de retención permite congelar la pantalla
  • Resolución seleccionable para lecturas más estables en mV, pH y OD
  • Bloqueo de los intervalos para mediciones de conductividad
  • La compensación capacitiva elimina el componente capacitivo de electrodo/cable con bajas conductividades
  • La interfaz USB con aislamiento galvánico elimina los bucles de masa de tierra cuando se conecta a un PC
  • El informe GPL se puede mostrar en la pantalla o enviar al puerto digital
  • Estándares preprogramados
    de pH: 1,68; 2; 4; 4,01; 6,87; 6,99; 9,18; 9,21; 10,01; 12; 12,45 (a 25 °C)
    Conductividad: 1413 μS/cm, 12,88 mS/cm, 111,8 mS/cm (a 25°C)
  • Actualizaciones gratuitas de software y firmware descargables desde www.consort.be
Especificaciones
Salidas USB
Exactitud (conductividad) 0,5 % f.s. de intervalo
Exactitud (DO) 1 % ± 1 dígito
Exactitud (mV) 0,1 % ± 1 dígito
Exactitud (pH) 0,1 % ± 1 dígito
Opción de retroiluminación Retroiluminación blanca
Batería, tipo 4 pilas de 1,2 V, AA, NiMH
Calibración GLP, recordatorio: 0 - 999 h
Puntos de calibración 1 (mV, OD, presión de aire)
Puntos de calibración (conductividad) Desde 1 hasta 3
Puntos de calibración (pH) Desde 1 hasta 5
Constante de celda De 0,07 a 13 cm-1
Detalles de gestión de datos Todos los modos, manual o temporizado, intervalo: 1 - 9999 s
Puntos de datos 12 000 + °C/fecha/hora
Canales 1 medidas, 1 temperaturas
Tipo de pantalla LCD, 128 x 64 píxeles
Intervalo (conductividad) De 0 a 2000 ms/cm
Intervalo (mV) ±2000,0
Intervalo (pH) Desde -2,000 hasta 16,000
Intervalo (resistividad) De 0 a 200 MΩ.cm
Intervalo (salinidad) Desde 0,0 hasta 70,0
Intervalo (TDS) De 0 a 100,0 g/l
Resolución (pH) 0,001
Intervalo de temperatura (métrico) -5°C a +105°C
Incluye Solo medidor
Entradas 1 BNC para medición, 1 × 2 banana para la temperatura
Idiomas Inglés, danés, alemán, francés
Modelo C6010
Fuente de alimentación 100/240 VAC, 50/60 Hz
Tipo de producto Analizador portátil
temp De 600 a 1300 hPa (presión de aire)
Intervalo (RDO) De 0 a 60,00 mg/l
Intervalo de humedad relativa Del 0 al 95 %, sin condensación
Resolución (conductividad) 0,001 μS/cm
Resolución (mV) 0,1
Resolución (RDO) 0,01 mg/l
Resolución (resistividad) 1 Ω.cm
Resolución (TDS) 0,01 mg/l
Exactitud de temperatura 0,1 °C
Compensación de la temperatura De − 5° a + 105 °C (pH, conductividad), de 0° a 50 °C (DO)
Temperatura de funcionamiento (métrico) De 0 °C a 40 °C
Calibración de la sonda de temperatura 1 punto
Resolución de temperatura 0,1 °C
Sensor de temperatura Pt1000
Garantía 36 meses
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 12 × 25 × 5 cm (An × F × Al)
Peso (métrico) 600 g