Learn More
Hamilton™ Jeringas Microliter 600, aguja no incluida
Código de producto. 11532505
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
2,5 μl
5 μl
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) unitSize
11532505 5 μl cada uno
11522505 2,5 μl cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11532505 Proveedor Hamilton™ N.º de proveedor 763301
The 600 series syringes are a half stroke version of the original 700 series syringes. This series of syringes is ideal for dispensing volumes from 0.25 μL up to 5 μL. The 600 series is often used in applications that require one handed operation because of the short stroke length and the reinforced plunger.
  • Versión de recorrido corto de las jeringas originales de la serie 700 Microliter
  • Ideal para dispensar volúmenes desde 0,25 µL hasta 5 µL
  • La serie se utiliza a menudo en aplicaciones que requieren una operación con una mano debido al corto recorrido y el émbolo reforzado
Especificaciones
Calibre de aguja 22s G
Volumen (métrico) 5 μl