Learn More
Ratiolab™ Recipientes multiusos de 60 ml
Click to view available options
Capacidad (métrico):
60 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 350
Descripción
- Fabricados con polipropileno
- Los recipientes son blancos para facilitar la identificación y la opción de marcarlos con un bolígrafo
- Adecuado para su almacenamiento en congelador
- Esterilizable en autoclave a 121 °C
- Apto para alimentos
- Se suministra un tapón de rosca no estéril independiente
- Se suministran 350/paq.
Especificaciones
Especificaciones
| Color del tapón | Blanco |
| Cierre incluido | Sí |
| Material del cierre | Polipropileno |
| Tipo de tapón | Tapón de rosca |
| Cantidad | 350/paquete |
| Capacidad (métrico) | 60 mL |
| Color | Blanco |
| Tipo de producto | Recipiente multiusos |
| Material | Polipropileno |
| Para utilizar con (aplicación) | Muestreo, almacenamiento |