Learn More
Clinisafe™ Recipiente para residuos clínicos de 60 l
Código de producto. 17641725
Click to view available options
Color del tapón:
Amarillo
Azul
Morado
Rojo
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. 17641725
Marca: Clinisafe™ 51860000
Los recipientes Clinisafe™ están fabricados con material reciclado de baja huella de carbono, lo que proporciona una solución segura y sostenible para las necesidades de gestión de residuos clínicos necesidades.
  • Clinisafe™ ofrece una solución sostenible de gestión de residuos clínicos en el mercado, que reduce su huella de carbono y lo ayuda en el camino hacia el cero neto.
  • El recipiente Clinisafe™ de 60 litros está diseñado específicamente para permitir la eliminación segura de desechos clínicos no punzantes.
  • La gran capacidad y el punto de entrada abierto permiten la eliminación fácil y segura de una variedad de recipientes. La tapa puede cerrarse temporalmente para ocultar el contenido cuando no esté en uso y cerrarse de forma segura para el transporte hasta la disposición final.
  • Características y ventajas
    • Fabricados de material reciclado de baja huella de carbono
    • Sello hermético resistente a fugas de alto nivel
    • Cierre temporal y 4 funciones de cierre final de clic para evitar posibles derrames y sobrellenado
    • Línea de llenado claramente visible y zona de llenado grande
    • Asa de transporte para facilitar el transporte
    • Gran abertura
    • Cumple con UN3293
Especificaciones
Capacidad (métrico) 60 L
Certificaciones/conformidad Normativa del Reino Unido, UN3293
Color del tapón Amarillo
Color Gris
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 395 x 300 x 670 mm
Cantidad 10/Caja
Para utilizar con (aplicación) Eliminación segura de residuos clínicos no punzantes
Tipo de producto Contenedor de residuos