Learn More
Ohaus™ 6 adaptadores para tubos de centrífuga, rotores Frontier™ R-A12x5/14MS
Tienda Ohaus ProductosDescripción
- Permite centrifugar tubos que son más pequeños en número que el espacio proporcionado en el portador del rotor
- Adecuado para rotores Frontier™ R-A12x5/14MS
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad | 6 x 1,8 ml |
| Diámetro máx. del tubo | 12,6 mm |
| Para utilizar con (equipo) | Rotor R-A12x5/14MS |
| Descripción | Adaptador, D12,6 mm, 6 criotubos de 1,8ml |
| N.º de lugares | 1 |
| N.° por paquete | 6 |