Learn More
Ohaus™ 6 adaptadores para tubos de centrífuga, rotores Frontier™ R-A12x5/14MS
Código de producto. 15866632 Tienda Ohaus Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad:
6 x 1,0 ml
6 x 1,8 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 6
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad unitSize
15866632 6 x 1,0 ml paquete de 6
15876632 6 x 1,8 ml paquete de 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15866632 Proveedor Ohaus™ N.º de proveedor 30130887
Permite centrifugar tubos más pequeños que el espacio del, para rotores Frontier™ R-A12x5/14MS
  • Permite centrifugar tubos que son más pequeños en número que el espacio proporcionado en el portador del rotor
  • Adecuado para rotores Frontier™ R-A12x5/14MS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad 6 x 1,0 ml
Diámetro máx. del tubo 12,6 mm
Para utilizar con (equipo) Rotor R-A12x5/14MS
Descripción Adaptador, D12,6 mm, 6 criotubos de 1,0 ml
N.º de lugares 1
N.° por paquete 6