Learn More
Greiner Bio-One 6-well ThinCert™ Cell Culture Inserts for Multiwell Plates
Descripción
- Apirógenas
- No citotóxicas
- Carcasa de poliestireno transparente estable
- Geometría colgante
- Membrana de poro capilar PET sellada
- Envase blíster individual estéril
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Densidad de poros: 0,15 x 106. |
| Capacidad (métrico) | 4,15 mL (Pozo) |
| Área de cultivo | 452,4 mm2 |
| Material | Poliestireno |
| Esterilidad | Estéril |
| Tipo | Inserto de cultivo celular |
| Volumen de trabajo (métrico) | 2,0 mL a 4,15 mL |
| Número de pocillos | 6 |
| Tamaño de poro | 8,0 μm |
| Membrana de soporte | PET |
| Mostrar más |