Learn More
6-Tioguanina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
6-Thioguanine acts as an antineoplastic and purine antimetabolite. It is also useful as an inhibition of stimulated expression of TNF-related apoptosis-inducing ligand (TRAIL) protein. It is involved in the treatment of acute leukemias and Psoriasis. Further, it is used for the treatment of ulcerative colitis and autoimmune diseases.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Soluble en soluciones diluidas de hidróxidos alcalinos y alcohol caliente. Insoluble en agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6-Thioguanine |
| Punto de fusión | >360°C |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 0.98 |
| Cantidad | 1 g |
| Número UN | UN2811 |
| Beilstein | 157765 |
| Índice Merck | 14,9337 |
| Información de solubilidad | Soluble in dilute solutions of alkali hydroxides and hot alcohol. Insoluble in water. |
| Nombre IUPAC | 2-amino-6,7-dihydro-3H-purine-6-thione |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 167.19 |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- 6-Thioguanine
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
- H301-Tóxico en caso de ingestión.
- H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- MIXTURE LIST-Contém: Thioguanine