missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ 6-ROX, SE (6-Carboxy-X-Rhodamine, Succinimidyl Ester), single isomer

Código de producto. 11500156
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
11500156 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11500156 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor C6126

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

6-ROX, SE (6-carboxi-X-Rhodamina, éster de succinimidilo), isómero único

El isomérico 6-ROX, SE es una forma reactiva a la amina de carboxi-X-rodamina y se utiliza ampliamente para el etiquetado de oligonucleótidos y aplicaciones automatizadas de secuenciación de ADN.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Cantidad 5 mg
Tipo de producto 6-ROX SE
Contenido y almacenamiento Almacenar en el congelador (de – 5 a – 30 °C) y proteger de la luz.
Reactividad química Amina
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fracción reactiva Ester activo, succinimidilo éster
Etiqueta o tinte ROX
Tipo de etiqueta Colorantes clásicos

Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.