Learn More
Invitrogen™ 6-ROX (6-Carboxy-X-Rhodamine), single isomer
Descripción
Los espectros de excitación y emisión de carboxyrhodamina 6G (CR 6G) se sitúan entre los de fluoresceína y tetrametilrodamina. Con una absorción pico a 525 nm, los conjugados de carboxyrhodamina 6G son una excelente coincidencia con la línea espectral de 514 nm del láser de iones de argón. El 6-CR 6G, SE, reactivo a la amina, puede usarse para unir este fluoróforo a biomoléculas de interés, incluyendo oligonucleótidos modificados con amina.
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 10 mg |
| Tipo de producto | 6-ROX |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar en el congelador (de – 5 a – 30 °C) y proteger de la luz. |
| Reactividad química | Amina |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fracción reactiva | Ácido carboxílico |
| Etiqueta o tinte | ROX |
| Tipo de etiqueta | Colorantes clásicos |
| Emisión | 525 |
| Excitación | 514 |