Learn More
Thermo Scientific™ Adaptadores de rotores Highconic™ de ángulo fijo y de 6 puestos
Utilice estos adaptadores para rotores para conectar con tubos para centrífuga de fondo redondo o cónico y microtubos de hasta 50 ml.
Marca:  Thermo Scientific™ 75003102
85.87 EUR hasta el 2025-07-13
Use el código promocional "24135" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10676373
  • 94.87€ / cada uno
Análisis y pruebas de control de calidad
Usar código promocional 24140 al validar el pedido
Ver promociones disponibles
Requires : El adaptador cónico de 50 ml 75-007-556 requiere almohadillas de caucho (suministrado con cestillos). Retire las almohadillas cuando utilice el resto de adaptadores con diferente tamaño.
Descripción
Descripción
Utilice estos adaptadores para rotores HighConic™ de ángulo fijo de 6 puestos para conectar con tubos para centrífuga de hasta 50 ml. Los adaptadores admiten tubos de fondo redondo o cónico y microtubos y funcionan con rotores de ángulo fijo HighConic™.
  • Los adaptadores aceptan tubos y microtubos con fondo redondo o cónico.
  • Los adaptadores para rotores funcionan con los rotores de ángulo fijo HighConic™
  • Se adapta a tamaños de tubo de hasta 50 ml
Información de órdenes
Los adaptadores se venden por separado; solicite la cantidad correcta para equipar el rotor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Adaptador de rotor
50 mL
50 mL
Cónicos
Rotor de ángulo fijo HiGhConic™
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Thermo Scientific™ Adaptadores de rotores Highconic™ de ángulo fijo y de 6 puestos > 50 ml