Learn More
6-O-α-Maltosyl-β-cyclodextrin, MedChemExpress
Código de producto. 16491729
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
16491729 1 g 1 g
16489997 5 g 5 g
2 options
Código de producto. 16491729
Marca: Medchem Express HY18593
MedChemExpress 6-O-α-Maltosyl-β-cyclodextrin is a cellular cholesterol modifier which can form soluble inclusion complex with cholesterol.
6-O-α-Maltosyl-β-cyclodextrin is a cellular cholesterol modifier which can form soluble inclusion complex with cholesterol.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-O-α-Maltosyl-β-cyclodextrin
CAS 104723-60-6
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C54H90O45
Cantidad 1 g
Sinónimo 6-O-alpha-D-Maltosyl-beta-cyclodextrin
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (68.53 mM) ∣H2O : ≥ 60.5 mg/mL (41.46 mM)
SMILES O[C@@H]1[C@@H](CO)O[C@H](O[C@H]2[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H](OC[C@H]3O[C@H](O[C@@H]4[C@@H](CO)O[C@H](O[C@@H]5[C@@H](CO)O[C@H](O6)[C@H](O)[C@H]5O)[C@H](O)[C@H]4O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]3O[C@H]7O[C@H](CO)[C@@H](O[C@@H]8[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]9[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](OC%10[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]6[C@@H](CO)O%10)[C@@H](CO)O9)[C@@H](CO)O8)[C@H](O)[C@H]7O)O[C@@H]2CO)[C@H](O)[C@H]1O
Peso molecular (g/mol) 1459.27
Formula Weight (peso de la fórmula) 1459.27
Porcentaje de pureza 97.0%
Grado Research
Forma física Solid