Learn More
6-Nitroindolina, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10255871 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Packungsgröße:
1 GR
5 GR
Artikelnummer. Cantidad Envase unitSize
10255871 1 g Frasco de vidrio 1 GR
10768942 5 g Frasco de vidrio 5 GR
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10255871
Marke: Thermo Scientific Acros 128710010
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Alternative Produkte anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 19727-83-4
Fórmula molecular C8H8N2O2
Peso molecular (g/mol) 164.16
Número MDL MFCD00005710
Clave InChI LTNYDSMDSLOMSM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-nitroindoline, indoline, 6-nitro, 1h-indole, 2,3-dihydro-6-nitro, 6-nitro-indoline, 2,3-dihydro-6-nitro-1h-indole, ccris 3302, zlchem 357, pubchem7443
PubChem CID 29757
Nombre IUPAC 6-nitro-2,3-dihidro-1H-indol
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC=C2CCNC2=C1
Specifications
Nombre del producto químico o material 6-Nitroindoline
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 66°C to 70°C
Color Naranja o rojo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Solubility in water: negligible. Other solubilities: soluble in acetone,ethyl acetate and methanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.16
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino o cristales