Learn More
6-Nitro-1H-indazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7023127
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11413307 25 g 25 g
11423307 100 g 100 g
11433307 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11413307 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A16213.14
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 7597-18-4 | C7H5N3O2 | 163.136 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7597-18-4
Fórmula molecular C7H5N3O2
Peso molecular (g/mol) 163.136
Número MDL MFCD00005695
Clave InChI ORZRMRUXSPNQQL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-nitroindazole, 6-nitro-2h-indazole, 6-nitroisoindazole, 1h-indazole, 6-nitro, 2h-indazole, 6-nitro, indazole,6-nitro, ccris 3263, chembl54277, 6ni, 6-nitro-indazol
PubChem CID 24239
Nombre IUPAC 6-nitro-1H-indazol
SMILES C1=CC2=C(C=C1[N+](=O)[O-])NN=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Nitro-1H-indazole
Punto de fusión 179°C to 182°C
Olor Odorless
Cantidad 25 g
Beilstein 7812
Formula Weight (peso de la fórmula) 163.14
Porcentaje de pureza 97%