Learn More
6-Metoxitriptamina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-158772 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
250 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
50 miligramos
Código de producto. 10237303
Marca: Thermo Scientific Acros 187450500
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 3610-36-4 | C11H14N2O | 190.24 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3610-36-4
Fórmula molecular C11H14N2O
Peso molecular (g/mol) 190.24
Número MDL MFCD00005663
Clave InChI VOCGEKMEZOPDFP-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 17654
Nombre IUPAC 2-(6-metoxi-1H-indol-3-il)etanamina
SMILES COC1=CC2=C(C=C1)C(=CN2)CCN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Methoxytryptamine
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 143.0°C to 146.0°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 50 mg
Sinónimo 6-methoxytryptamine, 2-6-methoxy-1h-indol-3-yl ethanamine, 3-2-aminoethyl-6-methoxyindole, 2-6-methoxy-1h-indol-3-yl-ethylamine, 1h-indole-3-ethanamine, 6-methoxy, 2-2-aminoethyl-5-methoxyindole, 1h-indole-3-ethanamine,6-methoxy, 2-6-methoxy-1h-indol-3-yl ethan-1-amine, 2-6-methoxyindol-3-yl ethylamine, 6-methoxy tryptamine
Información de solubilidad Solubility in water: moderately soluble. Other solubilities: soluble in ethanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 190.24
Porcentaje de pureza 99%
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 6-Methoxytryptamine
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Hazard Statement
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Precautionary Statement
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.