Learn More
6-Mercaptopurine, MedChemExpress
Código de producto. 16471686
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
16471686 500 mg 500 miligramos
16451957 50 mg 50 miligramos
16426276 100 mg 100 miligramos
3 options
Código de producto. 16471686
Marca: Medchem Express HY13677
MedChemExpress 6-Mercaptopurine is a purine analogue which acts as an antagonist of the endogenous purines and has been widely used as antileukemic agent and immunosuppressive drug.
6-Mercaptopurine is a purine analogue which acts as an antagonist of the endogenous purines and has been widely used as antileukemic agent and immunosuppressive drug.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Mercaptopurine
Forma física Solid
CAS 50-44-2
Color Yellow
Cantidad 500 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C5H4N4S
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Sinónimo Mercaptopurine 6-MP
Información de solubilidad DMSO : 35.71 mg/mL (234.66 mM; Need ultrasonic)
SMILES S=C1NC=NC2=C1NC=N2
Peso molecular (g/mol) 152.18
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.18
Porcentaje de pureza 96.0%