Learn More
6-Mercaptopurine hydrate, MedChemExpress
Código de producto. 16461957
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
16461957 50 mg 50 miligramos
16481686 500 mg 500 miligramos
16436276 100 mg 100 miligramos
3 options
Código de producto. 16461957
Marca: Medchem Express HY13677A50mg
MedChemExpress 6-Mercaptopurine hydrate (Mercaptopurine hydrate; 6-MP hydrate) is a purine analogue which acts as an antagonist of the endogenous purines and has been widely used as antileukemic agent and immunosuppressive drug.
6-Mercaptopurine hydrate (Mercaptopurine hydrate
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Mercaptopurine hydrate
Forma física Solid
CAS 6112-76-1
Color Yellow
Cantidad 50 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C5H6N4OS
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Sinónimo Mercaptopurine hydrate 6-MP hydrate
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (293.79 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES S=C1NC=NC2=C1NC=N2.O
Peso molecular (g/mol) 170.19
Formula Weight (peso de la fórmula) 170.19
Porcentaje de pureza 98.61%