missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

6-Maleimidohexanoic acid N-hydroxysuccinimide ester, MedChemExpress

Código de producto. 16454127
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16454127 50 mg 50 miligramos
16457966 100 mg 100 miligramos
16401966 500 mg 500 miligramos
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16454127

Marca: Medchem Express HY78961

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress 6-Maleimidohexanoic acid N-hydroxysuccinimide ester (EMCS) is a heterobifunctional cross-linking reagent. EMCS is used as a unique and useful reagent for preparation of hapten conjugate and enzyme immunoconjugates.

6-Maleimidohexanoic acid N-hydroxysuccinimide ester (EMCS) is a heterobifunctional cross-linking reagent. EMCS is used as a unique and useful reagent for preparation of hapten conjugate and enzyme immunoconjugates.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material 6-Maleimidohexanoic acid N-hydroxysuccinimide ester
CAS 55750-63-5
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C14H16N2O6
Cantidad 50 mg
Sinónimo EMCS
Información de solubilidad DMSO : 230 mg/mL (746.05 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C=C1)N(CCCCCC(ON2C(CCC2=O)=O)=O)C1=O
Peso molecular (g/mol) 308.29
Formula Weight (peso de la fórmula) 308.29
Porcentaje de pureza 95.75%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.