Learn More
Molecular Probes™ 6-IAF (6-yodoacetamidofluoresceína)
Código de producto. 11564896
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
11564896 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 11564896 Proveedor Molecular Probes™ N.º de proveedor I30452
6-IAF (6-yodoacetamidofluoresceína)
La 6-iodoacetamidofluoresceína (6-IAF) que reacciona al tiol puede utilizarse para producir bioconjugados con el 5-isómero de la fluoresceína.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 25 mg
Tipo de producto 6-IAF
Contenido y almacenamiento Almacenar en el congelador (de – 5 a – 30 °C) y proteger de la luz.
Reactividad química Tiol
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fracción reactiva Haluro de alquilo, yodoacetamida
Etiqueta o tinte FITC (fluoresceína)
Tipo de etiqueta Colorantes clásicos