Learn More
6-(Hidroximetil)benzotiazol, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11976791 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
11976791 5 g 5 g
11966791 1 g 1 g
2 options
Código de producto. 11976791
Marca: Thermo Scientific Acros 441330050
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS 19989-66-3
Fórmula molecular C8H7NOS
Peso molecular (g/mol) 165.21
Clave InChI OZGXSRLIKDPNMX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzo d thiazol-6-ylmethanol, 6-hydroxymethyl benzothiazole, 6-benzothiazolemethanol, benzothiazol-6-yl-methanol, benzothiazol-6-yl methanol, benzothiazole-6-methanol, benzothiazol-6-ylmethanol, 6-hydroxymethylbenzothiazole, benzo d thiazol-6-yl-methanol
PubChem CID 17860385
Nombre IUPAC 1,3-benzotiazol-6-ilmetanol
SMILES C1=CC2=C(C=C1CO)SC=N2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-(Hydroxymethyl)benzothiazole
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 103°C to 106°C
Color Blanco a amarillo
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 165.22
Porcentaje de pureza ≥96.0%
Forma física Crystalline Powder or Needles