Learn More
6-hidroxiindola, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10200163 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10200163 5 g Frasco de vidrio 5 g
10143712 1 g Frasco de vidrio 1 g
11966631 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10200163 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 379010050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2380-86-1 | C8H7NO | 133.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2380-86-1
Fórmula molecular C8H7NO
Peso molecular (g/mol) 133.15
Clave InChI XAWPKHNOFIWWNZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-hydroxyindole, 6-indolol, indolol, 6-hydroxy indole, unii-3i03jz599t, 6-hydroxy-1h-indole, 6hydroxyindole, 6-hydroxy-indole, indol-6-ol, 1h-indole-6-ol
PubChem CID 524508
Nombre IUPAC 1H-indol-6-ol
SMILES C1=CC(=CC2=C1C=CN2)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Hydroxyindole
Punto de fusión 124.0°C to 130.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 133.15
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino brillante
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 6-Hydroxyindole
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.