Learn More
6-Hidroxiflavanona, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7027193
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
11420198 1 g 1 g
11430198 5 g 5 g
11440198 25 g 25 g
3 options
Código de producto. 11420198
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B23755.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 4250-77-5 | C15H12O3 | 240.258 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4250-77-5
Fórmula molecular C15H12O3
Peso molecular (g/mol) 240.258
Número MDL MFCD00017485
Clave InChI XYHWPQUEOOBIOW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-hydroxyflavanone, 6-hydroxy-2-phenylchroman-4-one, 6-hydroxy-2-phenyl-2,3-dihydro-4h-chromen-4-one, 6-hydroxy-flavanone, 4h-1-benzopyran-4-one, 2,3-dihydro-6-hydroxy-2-phenyl, 6-hydroxy-2-phenyl-chroman-4-one, flavanone, 6-hydroxy, +/--6-hydroxyflavanone, acmc-209jpu
PubChem CID 2734580
ChEBI CHEBI:34471
Nombre IUPAC 6-hidroxi-2-fenil-2,3-dihidrocromen-4-ona
SMILES C1C(OC2=C(C1=O)C=C(C=C2)O)C3=CC=CC=C3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Hydroxyflavanone
Punto de fusión ∼220°C (decomposition)
Cantidad 1 g
Beilstein 87354
Formula Weight (peso de la fórmula) 240.25
Porcentaje de pureza ≥98%