Learn More
6-Hidroxicumarina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7077798 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15590624 1 g 1 g
15500634 5 g 5 g
15510634 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15590624 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 459410010
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 6093-68-1 | C9H6O3 | 162.15 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6093-68-1
Fórmula molecular C9H6O3
Peso molecular (g/mol) 162.15
Clave InChI CJIJXIFQYOPWTF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-hydroxycoumarin, 6-hydroxy-2h-chromen-2-one, 2h-1-benzopyran-2-one, 6-hydroxy, 6-hydroxycoumaran, 2h-1-benzopyran-2-one,6-hydroxy, 6-hydroxbenzopyran-2-one, 6-hydroxy-2h-chromen-2-on, 6-hydroxycoumarine, 6-hydroxy coumarin, 6-hydroxy-2h-1-benzopyran-2-one
PubChem CID 99477
Nombre IUPAC 6-hidroxicromen-2-ona
SMILES C1=CC2=C(C=CC(=O)O2)C=C1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Hydroxycoumarin
Punto de fusión 249.0°C to 253.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble.
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.15
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 6-Hydroxycoumarin
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.