Learn More
Ácido 6-hidroxi-2-naftoico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11420447
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
11420447 1 g 1 g
11430447 5 g 5 g
11440447 25 g 25 g
3 options
Código de producto. 11420447
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B21791.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 16712-64-4 | C11H8O3 | 188.182 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 16712-64-4
Fórmula molecular C11H8O3
Peso molecular (g/mol) 188.182
Número MDL MFCD00060070
Clave InChI KAUQJMHLAFIZDU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-hydroxy-2-naphthoic acid, 2-naphthalenecarboxylic acid, 6-hydroxy, 6-hydroxy-2-naphthalenecarboxylic acid, 6-carboxy-2-naphthol, 2-hydroxynaphthalene-6-carboxylic acid, 6-hydroxy-beta-naphthoic acid, unii-72xa858i6p, 6-hydroxy-naphthalene-2-carboxylic acid, 2-naphthoic acid, 6-hydroxy, 2-hydroxy-6-naphthoic acid
PubChem CID 85557
Nombre IUPAC ácido 6-hidroxinaftaleno-2-carboxílico
SMILES C1=CC2=C(C=CC(=C2)O)C=C1C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Hydroxy-2-naphthoic acid
Punto de fusión 248°C to 250°C
Cantidad 1 g
Beilstein 2692084
Formula Weight (peso de la fórmula) 188.18
Porcentaje de pureza 99%